missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iodoquinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| Formel vægt | 396.846 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?