missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol), LoGiCal

Artikelnummer. 30462794
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462794 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462794 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0312.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol)
CAS 83-73-8
Analyt- eller komponentnavne Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H5 I2 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5,7-Diiodoquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. C (EP), 5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol, 5,7-Diiodooxine, 8-Hydroxy-5,7-diiodoquinoline, Di-Quinol, Diamoebin, Diiodohydroxyquin, Diiodohydroxyquinoline, Diiodoquin, Diiodoquinol, Dinoleine, Diodohydroxyquin, Diodoquin, Diodoxylin, Direxiode, Disoquin, Dyodin, Embequin, Enterodiamoebin, Enterosept, Floraquin, Iodoquinol, Ioquin, Lanodoxin, Moebiquin, NSC 74939, NSC 8704, Quinadome, Rafamebin, SS 578, Searlequin, Searlewuin, Sebaquin, Stanquinate, Yodoxin, Zoaquin, Clioquinol Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13 H
SMIL Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
IUPAC navn 5,7-diiodoquinolin-8-ol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 396.95
Mængde 10 mg
Formel vægt 396.846 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.