Få mere at vide
Jodplatinatreagens ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Beskrivelse
- European Pharmacopoeia Reagent, Solution
- Højrent, stabilt produkt udviklet og testet til anvendelser i European Pharmacopoeia (EP).
- Anvendelser omfatter brug som et reagens ved udførelse af test, der er beskrevet i flere EP-monografier.
- Nøjagtig, stabil og reproducerbar.
- Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Amber glas Winchester flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Teknik | EP Testing |
| Mængde | 200 ml |