missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iodomethylsulbactam (Iodomethyl (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-Dioxide), Mikromol™

Artikelnummer. 30463451
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463451 4 x 25 mg
30052640 25 mg
30049695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30463451 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0308.0500254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Iodomethylsulbactam (Iodomethyl (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4,4-Dioxide), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iodomethylsulbactam
CAS 76247-39-7
Analyt- eller komponentnavne Iodomethylsulbactam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 I N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S-cis)-, Iodomethyl 1,1-dioxopenicillanate, Iodomethyl S,S-dioxopenicillanate, Iodomethyl penicillanate 1,1-dioxide, Sulbactam iodomethyl ester
InChI formel InChI=1S/C9H12INO5S/c1-9(2)7(8(13)16-4-10)11-5(12)3-6(11)17(9,14)15/h6-7H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)OCI
IUPAC navn iodomethyl (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 373.16
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 372.9481 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.