Få mere at vide
Jodmethylcyclopentan, 98%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kogepunkt | 78.0°C (17.0 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Iodomethylcyclopentane |
| Navn note | Stabilized |
| Farve | Brun eller farveløs til orange |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Lineær formel | (C5H9)CH2I |
| Flammepunkt | 92°C |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: immiscible |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iodomethylcyclopentane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.