Tekniske data
| Kogepunkt | 78,0 °C (17,0 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Iodomethylcyclopentane |
| Navn note | Stabiliseret |
| Farve | Brun eller farveløs til orange |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 92 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5400 til 1,5440 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodomethylcyclopentane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.