Få mere at vide
Jodmethylcyclopentan, 98%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10532603
Brand: Thermo Scientific Acros 378640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27935-87-1
Molekylær formel C6H11I
Molekylvægt (g/mol) 210.06
MDL nummer MFCD03453190
InChI nøgle DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC navn iodmethylcyclopentan
SMIL ICC1CCCC1
Tekniske data
Kogepunkt 78.0°C (17.0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Iodomethylcyclopentane
Navn note Stabilized
Farve Brun eller farveløs til orange
Fysisk form Løsning
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel (C5H9)CH2I
Flammepunkt 92°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 210.05
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5400 to 1.5440
Specifik vægtfylde 1.6
Tæthed 1.6000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethylcyclopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.