Få mere at vide
Iodomethylcyclopentan, 98 %, stabiliseret
Artikelnummer. 10289972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289972 1 g Glasflaske 1g
10532603 5 g Glasflaske 5g
11924511 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27935-87-1
Molekylær formel C6H11I
Molekylvægt (g/mol) 210.06
MDL nummer MFCD03453190
InChI nøgle DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC navn iodmethylcyclopentan
SMIL ICC1CCCC1
Tekniske data
Kogepunkt 78,0 °C (17,0 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Iodomethylcyclopentane
Navn note Stabiliseret
Farve Brun eller farveløs til orange
Fysisk form Løsning
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Lineær formel (C5H9)CH2I
Flammepunkt 92 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 210.05
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5400 til 1,5440
Specifik vægtfylde 1.6
Tæthed 1.6000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethylcyclopentane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.