Få mere at vide
(Jodmethyl)trimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461960
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461960 50 g 50g
11451960 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461960 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15120.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4206-67-1 | C4H11ISi | 214.121 g/mol
(Iodomethyl)trimethylsilan anvendes til N-alkylering af amider i en reaktionssekvens til fremstilling af ustabiliserede ylider til [2+3]-cycloadditioner. Det kan reagere med acetoeddikesyreethylester for at få 3-πtrimethylsilanyl-proonsyreethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Iodomethyl)trimethylsilan anvendes til N-alkylering af amider i en reaktionssekvens til fremstilling af ustabiliserede ylider til [2+3]-cycloadditioner. Det kan reagere med acetoeddikesyreethylester for at få 3-trimethylsilanyl-proπonsyreethylester.
Opløselighed Vanskelig at
blande.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4206-67-1
Molekylær formel C4H11ISi
Molekylvægt (g/mol) 214.121
MDL nummer MFCD00001077
InChI nøgle VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
PubChem CID 77877
IUPAC navn iodmethyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CI
Tekniske data
Kogepunkt 140°C to 142°C
Kemisk navn eller materiale (Iodomethyl)trimethylsilane
Mængde 50 g
Lineær formel (CH3)3SiCH2I
FN nummer UN1993
Beilstein 1731485
Flammepunkt 31°C (88°F)
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 214.12
Procent renhed 99%
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.4915
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 1.443