Få mere at vide
(Jodmethyl)trimethylammoniumiodid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448347 5 g 5g
11458347 25 g 25g
11468347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18424.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39741-91-8 | C4H11I2N | 326.948 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39741-91-8
Molekylær formel C4H11I2N
Molekylvægt (g/mol) 326.948
MDL nummer MFCD00031647
InChI nøgle IFVIWWQMNYZYFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym iodomethyltrimethylammonium iodide, iodomethyl trimethylammonium iodide, ammonium, iodomethyltrimethyl-, iodide, iodomethyl trimethylazanium iodide, 1-iodo-n,n,n-trimethylmethanaminium iodide, acmc-20akpy, iodomethyltrimethylammoniumiodide, iodomethyl trimethylamine, iodide, iodomethyl trimethyl azanium iodide, iodomethyl trimethylammonium iodide, 98+%
PubChem CID 38328
IUPAC navn iodmethyl(trimethyl)azanium;iodid
SMIL C[N+](C)(C)CI.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Iodomethyl)trimethylammonium iodide
Smeltepunkt ∼190°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3912137
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Formel vægt 326.94
Procent renhed ≥98%