Få mere at vide
Iodomethyl Pivalat, TRC
Artikelnummer. 30406846
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406846 10 g
30399680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI70875010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53064-79-2
Molekylær formel C6 H11 I O2
Molekylvægt (g/mol) 242.05
Synonym 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Iodomethyl Ester, (Pivaloyloxy)methyl Iodide, 2,2-Dimethylpropionic Acid Iodomethyl Ester, Iodomethyl 2,2-Dimethylpropanoate
IUPAC navn iodomethyl 2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodomethyl pivalate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H11IO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Formel vægt 241.9804