Få mere at vide
(Iodomethyl)cyclopropan, 95%
Artikelnummer. 15497497
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497497 250 mg 250mg
15487497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35309.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 33574-02-6 | C4H7I | 182,004 g/mol
(Iodomethyl)cyclopropan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Iodomethyl)cyclopropan anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33574-02-6
Molekylær formel C4H7I
Molekylvægt (g/mol) 182.004
MDL nummer MFCD06410734
InChI nøgle JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl iodide, cyclopropane, iodomethyl, ambkkkkk549, acmc-20aplj, 2-iodomethyl cyclopropane, iodomethyl cyclopropane gc
PubChem CID 2763048
IUPAC navn iodmethylcyclopropan
SMIL C1CC1CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Iodomethyl)cyclopropane
Mængde 250 mg
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 182
Procent renhed 97%