Få mere at vide
(Iodomethyl)cyclopentan, 98+%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11491010
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491010 5 g 5g
11401020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25391.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27935-87-1
Molekylær formel C6H11I
Molekylvægt (g/mol) 210.06
MDL nummer MFCD03453190
InChI nøgle DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
IUPAC navn iodmethylcyclopentan
SMIL ICC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Iodomethyl)cyclopentane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.614
Kogepunkt 78 °C (17 mmHg)
Flammepunkt 92 °C (198 °F)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 210.06
Procent renhed ≥98%