Få mere at vide
(Iodomethyl)cyclopentane, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948490
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948490 100 mg 100mg
30941098 25 g 25g
30944098 1 g 1g
30941564 250 mg 250mg
30929457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30948490 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134771100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Iodomethyl)cyclopentane
CAS 27935-87-1
Molekylær formel C6H11I
MDL nummer MFCD03453190
Mængde 100 mg
SMIL ICC1CCCC1
Molekylvægt (g/mol) 210.06
Procent renhed 98%