Få mere at vide
Iodomethan, TRC
Artikelnummer. 30005433
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005433 5 g
30005422 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7082005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-88-4
Molekylær formel C H3 I
Molekylvægt (g/mol) 141.94
Synonym Methane, iodo-, Iodomethane, Ioguard, Methyl iodide, Methyl iodide (CH3I), Monoiodomethane, NSC 9366
IUPAC navn iodomethan
SMIL CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl iodide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH3I/c1-2/h1H3
Formel vægt 141.9279