Få mere at vide
Iodomethane, 99%, stab. with copper
Artikelnummer. 11420980
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420980
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10559.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Jodmethan er et methyleringsmiddel, der bruges til at alkylere kulstof-, oxygen-, svovl-, nitrogen- og fosfornukleofiler. For eksempel reagerer phenol med methyliodid og giver anisol. I Monsanto proces, reagerer det insitu dannede iodmethan med kulilte i nærværelse af et rhodiumkompleks til at give acetyliodid, som ved hydrolyse giver eddikesyre. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, methylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler og i faseoverførselskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Iodmethan er et methyleringsmiddel, der anvendes til alkylering af kulstof-, oxygen-, svovl-, nitrogen- og fosfornukleofiler. For eksempel reagerer phenol med methyliodid og giver anisol. I Monsanto proces, reagerer det insitu dannede iodmethan med kulilte i nærværelse af et rhodiumkompleks til at give acetyliodid, som ved hydrolyse giver eddikesyre. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, methylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler og i faseoverførselskatalysatorer.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og oxygen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-88-4
Molekylær formel CH3I
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00001073
InChI nøgle INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC navn jodmethan
SMIL CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodomethane
Navn note Stabilized with copper
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 2.28
Kogepunkt 41°C to 43°C
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.53
Mængde 1000 g
FN nummer UN2644
Beilstein 969135
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,6087
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 141.94
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodomethane