Få mere at vide
Iodomethan, 99+%, stik. med kobber
Artikelnummer. 15451247
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451247 100 g -
15461247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15451247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031876.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-88-4 | KAP3I | 141,94 g/mol
Jodmethan er et methyleringsmiddel, der bruges til at alkylere kulstof-, oxygen-, svovl-, nitrogen- og fosfornukleofiler. For eksempel reagerer phenol med methyliodid og giver anisol. I Monsanto proces, reagerer det insitu dannede iodmethan med kulilte i nærværelse af et rhodiumkompleks til at give acetyliodid, som ved hydrolyse giver eddikesyre. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, methylmagnesiumiodid, der bruges i organisk syntese. Det finder anvendelse som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler og i faseoverførselskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-88-4
Molekylær formel CH3I
Molekylvægt (g/mol) 141.94
MDL nummer MFCD00001073
InChI nøgle INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC navn jodmethan
SMIL CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodomethane
Smeltepunkt -67 °C
Tæthed 2.28
Kogepunkt 41 °C til 43 °C
Analyseprocentområde 99+%
Brydningsindeks 1.53
Mængde 100 g
Beilstein 969135
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 141.94
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodomethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodomethane