Få mere at vide
Iodomethan, 2M-opløsning i tert-butylmethylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10515773 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10515773 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10473112 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10515773 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378418000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00 DKK
    3111.99 DKK / 800ml
    Spare 98.01 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-88-4 | KAP3I | 141,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodomethane
Navn note 2M-løsning i tert-butylether
CAS 74-88-4, 1634-04-4
Tæthed 0.9330g/mL
Kogepunkt 41,0 °C til 43,0 °C
Flammepunkt −18 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel CH3I
MDL nummer MFCD00001073
Mængde 800 mL
Merck Index 15, 6159
Specifik vægtfylde 0.933
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
InChI nøgle INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CI
IUPAC navn jodmethan
Molekylvægt (g/mol) 141.94
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
Formel vægt 141.94