Få mere at vide
Iodomethan, 2M-opløsning i tert-butylmethylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10473112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10473112 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10515773 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10473112 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 DKK
    691.80 DKK / 100ml
    Spare 23.20 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 74-88-4 | KAP3I | 141,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodomethane
Navn note 2M-løsning i tert-butylether
CAS 74-88-4, 64-19-7
Tæthed 0.9330g/mL
Kogepunkt 41,0 °C til 43,0 °C
Flammepunkt −18 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel CH3I
MDL nummer MFCD00001073
Mængde 100 mL
Merck Index 15, 6159
Specifik vægtfylde 0.933
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
InChI nøgle BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
IUPAC navn kviksølv(2+);diacetat
Molekylvægt (g/mol) 141.94
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Formel vægt 141.94