Få mere at vide
Iodomesitylen, TRC
Artikelnummer. 30456943
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456943 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456943 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796353100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodomesitylene
CAS 4028-63-1
Molekylær formel C9H11I
Mængde 100 mg
Synonym Mesityl Iodide, NSC 68044, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 2,4,6-Trimethylphenyl Iodide, 2-Iodomesitylene, Iodo-2,4,6-trimethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)c(I)c(C)c1
IUPAC navn 2-jod-1,3,5-trimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 246.09
Formel vægt 245.9905