Få mere at vide
Jodoform, 99%
Beskrivelse
Iodoform bruges som desinfektionsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i ørepudder sammen med andre bestanddele som zinkoxid og propansyre, som forhindrer infektion og letter fjernelse af ørehår hos hunde og katte. I analytisk kemi er det involveret i bestemmelsen af iodoform i drikkevand samt at fjerne tungmetaller som kviksølv fra væsker. Det spiller en vigtig rolle i gæringen af biomasse. Det bruges også til rodbehandling af inficerede primære tænder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iodoform bruges som desinfektionsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i ørepudder sammen med andre bestanddele som zinkoxid og propansyre, som forhindrer infektion og letter fjernelse af ørehår hos hunde og katte. I analytisk kemi er det involveret i bestemmelsen af iodoform i drikkevand samt at fjerne tungmetaller som kviksølv fra væsker. Det spiller en vigtig rolle i gæringen af biomasse. Det bruges også til rodbehandling af inficerede primære tænder.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether, eddikesyre, ethanol, chloroform, ether, glycerol, kulstofdisulfid, olivenolie, benzen og acetone. Lidt opløseligt i petroleumsether.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke baser, alkalimetaller, trong oxidationsmidler og magnesium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoform |
| Smeltepunkt | 118 °C til 123 °C |
| Tæthed | 4.008 |
| Flammepunkt | Ingen |
| Lugt | Ubehageligt |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1697010 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,5033 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, æter, eddikesyre, ethanol, kloroform, æter, glycerol, kulstofdisulfid, olivenolie, benzen og acetone. Let opløselig i petroleumsether. |
| Vis mere |