Få mere at vide
Jodoform, 99%
Artikelnummer. 11400264
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400264 50 g 50g
11410264 250 g 250g
11490254 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13664.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393,732 g/mol
Iodoform bruges som desinfektionsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i ørepudder sammen med andre bestanddele som zinkoxid og propansyre, som forhindrer infektion og letter fjernelse af ørehår hos hunde og katte. I analytisk kemi er det involveret i bestemmelsen af iodoform i drikkevand samt at fjerne tungmetaller som kviksølv fra væsker. Det spiller en vigtig rolle i gæringen af biomasse. Det bruges også til rodbehandling af inficerede primære tænder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoform bruges som desinfektionsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i ørepudder sammen med andre bestanddele som zinkoxid og propansyre, som forhindrer infektion og letter fjernelse af ørehår hos hunde og katte. I analytisk kemi er det involveret i bestemmelsen af iodoform i drikkevand samt at fjerne tungmetaller som kviksølv fra væsker. Det spiller en vigtig rolle i gæringen af biomasse. Det bruges også til rodbehandling af inficerede primære tænder.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether, eddikesyre, ethanol, chloroform, ether, glycerol, kulstofdisulfid, olivenolie, benzen og acetone. Lidt opløseligt i petroleumsether.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke baser, alkalimetaller, trong oxidationsmidler og magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-47-8
Molekylær formel CHI3
Molekylvægt (g/mol) 393.732
MDL nummer MFCD00001069
InChI nøgle OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC navn iodform
SMIL C(I)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoform
Smeltepunkt 118°C to 123°C
Tæthed 4.008
Flammepunkt None
Lugt Unpleasant
Mængde 50 g
Beilstein 1697010
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5033
Opløselighedsinformation Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether.
Formel vægt 393.73
Procent renhed 99%