Få mere at vide
Jodoform, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoform |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 119.0°C to 122.0°C |
| Farve | Gul |
| Antændelsesrest | 0.1% max. |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CHI3 |
| Vis mere |