Få mere at vide
Jodoethanol, TRC
Artikelnummer. 30137187
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137187 1 g
30134282 250 mg
30010650 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI7058751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-76-0
Molekylær formel C2 H5 I O
Molekylvægt (g/mol) 171.965
Synonym 2-Iodoethanol, 2-Hydroxy Iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene Iodohydrin, NSC 85227
IUPAC navn 2-iodoethanol
SMIL OCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoethanol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Formel vægt 171.939