Få mere at vide
Iodoethanol, TRC
Artikelnummer. 30134282
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134282 250 mg
30137187 1 g
30010650 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI705875250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-76-0
Molekylær formel C2 H5 I O
Molekylvægt (g/mol) 171.965
Synonym 2-Iodoethanol, 2-Hydroxy Iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene Iodohydrin, NSC 85227
IUPAC navn 2-iodoethanol
SMIL OCCI
Spécification
Kemisk navn eller materiale Iodoethanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Formel vægt 171.939
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.