Få mere at vide
Iodoethan (stabiliseret med kobber), TRC
Artikelnummer. 17974165
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974165 100 g
17972825 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17974165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI705870100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-03-6
Molekylær formel C2H5I
Molekylvægt (g/mol) 155.97
Synonym 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
IUPAC navn iodoethane
SMIL CCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoethane
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Formel vægt 155.9436