Få mere at vide
Iodoethane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888450
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888450 500 mL
15878450 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15888450 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008960500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Stabilized with silver for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-03-6
Tekniske data
Smeltepunkt -108°C
Tæthed 1.93 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 69°C to 73°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001091
Mængde 500 mL
Synonym Iodoethane, Ethyl iodide, Iodoethane
Molekylvægt (g/mol) 155.97