Få mere at vide
Iodoethane-d5 (stabilized with Copper wire), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoethane-d5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 160.975 |
| Procent renhed | >95% |