Få mere at vide
Iodoethane, 98+%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11447097
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447097 500 g 500g
11437097 100 g 100g
11457097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14444.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1529.87 DKK
    1376.65 DKK / 500g
    Spare 153.22 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-03-6 | C2H5I | 155,966 g/mol
Jodoethan er et fremragende ethyleringsmiddel, der bruges i organisk syntese til at indføre en ethylgruppe i en forbindelse. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, ethylmagnesiumiodid, som bruges i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indol og tjener også som hydrogenradikalpromotor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoethan er et fremragende ethyleringsmiddel, der bruges i organisk syntese til at indføre en ethylgruppe i en forbindelse. Det reagerer med magnesium og danner Grignard-reagenset, ethylmagnesiumiodid, som bruges i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indol og tjener også som hydrogenradikalpromotor.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-03-6
Molekylær formel C2H5I
Molekylvægt (g/mol) 155.966
MDL nummer MFCD00001091
InChI nøgle HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
PubChem CID 6340
ChEBI CHEBI:42487
IUPAC navn iodethan
SMIL CCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoethane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -108 °C
Tæthed 1.95
Kogepunkt 70 °C til 73 °C
Flammepunkt >73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 500 g
Beilstein 505934
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Merck Index 14,3813
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 155.97
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoethane