missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Iodoethane-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Iodoethane-2-D |
| CAS | 57460-45-4 |
| Molekylær formel | C2 D H4 I |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-d, 2-iodo- (9 CI), [2-2H1]Ethyl iodide, 2-Iodoethane-d, 1-Iodoethane-2-d, Ethyl iodide-2-d, Ethyl-2-d1 iodide, 1-Iodoethane-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]CCI |
| IUPAC navn | 1-deuterio-2-iodoethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.9717 |
| Formel vægt | 156.9499 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?