Få mere at vide
Iodoethane-2,2,2-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-trideuterio-2-iodoethane |
| CAS | 7439-87-4 |
| Molekylær formel | C2 2H3 H2 I |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CI |
| IUPAC navn | 1,1,1-trideuterio-2-iodoethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.984 |
| Formel vægt | 158.962 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |