Få mere at vide
Iodoethane-1,1-d2 (Stabilized with Copper), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoethane-1,1-d2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2 |
| Formel vægt | 157.9561 |