Få mere at vide
Iodoethane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoethane-1,1-d2 |
| CAS | 3652-82-2 |
| Molekylær formel | C2 D2 H3 I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl-1,1-d2 Iodide, Ethyl Iodide-1,1-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)I |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterio-1-iodoethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.98 |
| Formel vægt | 157.9561 g/mol |
| Vis mere |