Få mere at vide
Iodocyclopentan, 97%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11391307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391307 5 g 5g
11301317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01522.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1556-18-9 | C5H9I | 196,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1556-18-9
Molekylær formel C5H9I
Molekylvægt (g/mol) 196.03
MDL nummer MFCD00039446
InChI nøgle PCEBAZIVZVIQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, iodo, cyclopentyl iodide, jodcyclopentan, cyclopentyliodide, iodo-cyclopentane, iodocyclo-pentane, iodocyclopentane, acmc-1c0qu
PubChem CID 73784
IUPAC navn iodcyclopentan
SMIL IC1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodocyclopentane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.695
Kogepunkt 166 °C til 167 °C
Flammepunkt 59 °C (138 °F)
Brydningsindeks 1.548
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1900558
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 196.03
Procent renhed 97%