Få mere at vide
Iodocyclohexan, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11456626
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456626 500 g 500g
11436626 25 g 25g
11446626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24840.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 626-62-0 | C6H11I | 210,06 g/mol
Iodocyclohexan er blevet anvendt som reagens ved demethylering af arylmethylethere i DMF under tilbagesvalingsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Iodocyclohexan er blevet anvendt som reagens ved demethylering
af arylmethylethere i DMF under tilbagesvalingsbetingelser.
Opløselighed Opløselig i
ethanol, ether, acetone.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-62-0
Molekylær formel C6H11I
Molekylvægt (g/mol) 210.06
MDL nummer MFCD00003826
InChI nøgle FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
PubChem CID 12289
IUPAC navn iodcyclohexan
SMIL IC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodocyclohexane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.625
Kogepunkt 180 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Brydningsindeks 1.5475
Mængde 500 g
Beilstein 1900797
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, æter og acetone.
Formel vægt 210.06
Procent renhed 98%