Få mere at vide
Iodocarb 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326329
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326329 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326329 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14335000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodocarb (IPBC)
CAS 55406-53-6
Analyt- eller komponentnavne Iodocarb (IPBC)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H12 I N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCNC(=O)OCC#CI
IUPAC navn 3-iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamat.
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 281.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 280,9913 g/mol