Få mere at vide
Iodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30406376
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406376 50 g
30402504 1 g
30389238 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI68950050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-50-4
Molekylær formel C6 H5 I
Molekylvægt (g/mol) 204.01
Synonym Benzene, iodo-, Iodobenzene, 1-Iodobenzene, 4-Iodobenzene, Benzene iodide, NSC 9244, Phenyl iodide
IUPAC navn Jodobenzen
SMIL Ic1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodobenzene
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vægt 203.9436