Få mere at vide
Iodobenzene-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodobenzene-d5 |
| CAS | 7379-67-1 |
| Molekylær formel | C6 2H5 I |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-iodo-, Benzene-d5, iodo- (7 CI,8 CI,9 CI), 6-Iodobenzene-1,2,3,4,5-d5, Iodobenzene-d5, Iodobenzene D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(I)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.04 |
| Formel vægt | 208.975 g/mol |
| Vis mere |