Få mere at vide
Iodobenzene-3,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodobenzene-3,5-D2 |
| CAS | 51209-48-4 |
| Molekylær formel | C6 D2 H3 I |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzene-1,3-d2, 5-iodo- (9 CI), 1,3-Dideuterio-5-iodo-benzene, Iodobenzene-3,5-d2, Iodobenzene-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])cc(I)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dideuterio-5-iodobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.0207 |
| Formel vægt | 205.9561 g/mol |
| Vis mere |