missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Iodoacetylchlorid, TRC

Artikelnummer. 30406483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406483 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6856251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iodoacetyl Chloride
CAS 38020-81-4
Molekylær formel C2H2ClIO
Mængde 1 g
Synonym 2-Iodoacetyl ChlorideI685625, 2-Iodoacetyl Chloride, (6CI,9CI)Iodoacetyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C2H2ClIO/c3-2(5)1-4/h1H2
SMIL ClC(=O)CI
IUPAC navn 2-iodoacetylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 204.39
Formel vægt 203.8839
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.