Få mere at vide
Iodoacetyl chloride, 97%
Artikelnummer. p-7044078
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11351577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04428.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204.39 g/mol
Iodoacetylchlorid bruges til biokemiske forskningsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoacetylchlorid bruges til biokemiske forskningsformål.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler. Reagerer med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38020-81-4
Molekylær formel C2H2ClIO
Molekylvægt (g/mol) 204.39
MDL nummer MFCD00013718
InChI nøgle BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
IUPAC navn 2-iodacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetyl chloride
Tæthed 2.28
Kogepunkt 48°C to 50°C (12 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1739078
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 204.39
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodoacetyl chloride