Få mere at vide
Iodoacetyl chloride, 97%
Beskrivelse
Iodoacetylchlorid bruges til biokemiske forskningsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Iodoacetylchlorid bruges til biokemiske forskningsformål.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler. Reagerer med vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iodoacetyl chloride |
| Tæthed | 2.28 |
| Kogepunkt | 48°C to 50°C (12 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1739078 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 204.39 |
| Procent renhed | 97% |