Få mere at vide
Iodoacetylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11351577
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351577 5 g 5g
11361577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04428.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204,39 g/mol
Iodoacetylchlorid bruges til biokemiske forskningsformål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoacetylchlorid bruges til biokemiske forskningsformål.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler. Reagerer med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38020-81-4
Molekylær formel C2H2ClIO
Molekylvægt (g/mol) 204.39
MDL nummer MFCD00013718
InChI nøgle BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
IUPAC navn 2-iodacetylchlorid
SMIL ClC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetyl chloride
Tæthed 2.28
Kogepunkt 48 °C til 50 °C (12 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1739078
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 204.39
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetyl chloride