Få mere at vide
Iodoacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30392178
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30392178 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30392178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6867601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetonitrile
CAS 624-75-9
Molekylær formel C2H2NI
Mængde 1 g
Synonym 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
SMIL ICC#N
IUPAC navn 2-iodoacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 166.94
Formel vægt 166.9232