Få mere at vide
Iodoacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30391132
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30391132 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30391132 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI686760100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetonitrile
CAS 624-75-9
Molekylær formel C2H2NI
Mængde 100 mg
Synonym 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
SMIL ICC#N
IUPAC navn 2-iodoacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 166.94
Formel vægt 166.9232