Få mere at vide
Iodoacetonitrile, 97%
Artikelnummer. p-7043954
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332256
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03634.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
Iodoacetonitril bruges til alkylering af nukleofiler. Det gennemgår reaktioner af Reformatsky- og Wittig-typen med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoacetonitril bruges til alkylering af nukleofiler. Det gennemgår reaktioner af Reformatsky- og Wittig-typen med aldehyder.
Opløselighed
Opløselig i benzen, alkohol, acetone, ether. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i hexan.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med reduktionsmidler, lys og baser. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-75-9
Molekylær formel C2H2IN
Molekylvægt (g/mol) 166.949
MDL nummer MFCD00001886
InChI nøgle VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC navn 2-iodacetonitril
SMIL C(C#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetonitrile
Tæthed 2.306
Kogepunkt 70°C to 72°C (10 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lineær formel ICH2CN
Brydningsindeks 1.574
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1734628
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Formel vægt 166.95
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Iodoacetonitrile