Få mere at vide
Jodoacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11342256
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342256 50 g 50g
11332256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03634.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 624-75-9 | C2H2In | 166,949 g/mol
Iodoacetonitril bruges til alkylering af nukleofiler. Det gennemgår reaktioner af Reformatsky- og Wittig-typen med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoacetonitril bruges til alkylering af nukleofiler. Det gennemgår reaktioner af Reformatsky- og Wittig-typen med aldehyder.
Opløselighed
Opløselig i benzen, alkohol, acetone, ether. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i hexan.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med reduktionsmidler, lys og baser. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-75-9
Molekylær formel C2H2IN
Molekylvægt (g/mol) 166.949
MDL nummer MFCD00001886
InChI nøgle VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC navn 2-iodacetonitril
SMIL C(C#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetonitrile
Tæthed 2.306
Kogepunkt 70 °C til 72 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Lineær formel ICH2CN
Brydningsindeks 1.574
Mængde 50 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1734628
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, alkohol, acetone, ether. Let opløselig i vand. Uopløselig i hexan.
Formel vægt 166.95
Procent renhed 97%