Få mere at vide
Jodoacetonitril, 97%
Artikelnummer. 11332256
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332256 10 g 10g
11342256 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03634.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-75-9 | C2H2In | 166,949 g/mol
Iodoacetonitril bruges til alkylering af nukleofiler. Det gennemgår reaktioner af Reformatsky- og Wittig-typen med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Iodoacetonitril bruges til alkylering af nukleofiler. Det gennemgår reaktioner af Reformatsky- og Wittig-typen med aldehyder.
Opløselighed
Opløselig i benzen, alkohol, acetone, ether. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i hexan.
Noter
Lysfølsom. Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med reduktionsmidler, lys og baser. Opbevares væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-75-9
Molekylær formel C2H2IN
Molekylvægt (g/mol) 166.949
MDL nummer MFCD00001886
InChI nøgle VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC navn 2-iodacetonitril
SMIL C(C#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetonitrile
Tæthed 2.306
Kogepunkt 70°C to 72°C (10 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Lineær formel ICH2CN
Brydningsindeks 1.574
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1734628
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Formel vægt 166.95
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoacetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetonitrile