Få mere at vide
Jodoeddikesyreanhydrid, 97%
Artikelnummer. 10043720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10043720 250 mg 250mg
15179263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10043720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307592500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54907-61-8
Molekylær formel C4H4I2O3
Molekylvægt (g/mol) 353.88
MDL nummer MFCD00001080
InChI nøgle RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
IUPAC navn (2-iodacetyl) 2-iodacetat
SMIL C(C(=O)OC(=O)CI)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetic anhydride
Smeltepunkt 43.0°C to 49.0°C
Farve Gul
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (ICH2CO)2O
Mængde 250 mg
Formel vægt 353.88
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver