Få mere at vide
Jodoeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30137912
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137912 50 g
30133383 10 g
30041255 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137912 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI68552050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-69-7
Molekylær formel C2 H3 I O2
Molekylvægt (g/mol) 185.95
Synonym 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid, 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid
IUPAC navn 2-iodoeddikesyre
SMIL OC(=O)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Iodoacetic Acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Formel vægt 185.9178